Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et bord évasé
Code produit 10778461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
15 mL
125 mL
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Conditionnement
10778461 125 mL 1 pièce
10693812 1000 ml 1 pièce
11984011 15 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10778461 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05445704
Expédition estimée: 14-09-2026
Spécification
Description Colonne de chromatographie
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 125 mL
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE