Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec renfoncements et bord évasé
Code produit 10171661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
125 mL
430 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Conditionnement
10171661 430 mL 1 pièce
10707901 125 mL 1 pièce
10480513 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10171661 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05435706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    65.81€ / 1 pièces
    Économisez 31.94€
    32% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Description Colonne de chromatographie
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 430 mL
Longueur (métrique) 600 mm
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE et dispositif de retenue