Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec renfoncements et bord évasé
Code produit 10480513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
125 mL
430 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
10480513 1 000 ml 1 pièce
10707901 125 mL 1 pièce
10171661 430 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10480513 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05435708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.20€
    89.41€ / 1 pièces
    Économisez 54.79€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Description Colonne de chromatographie
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 40 mm
Type Colonne de chromatographie
Capacité de colonne 1 000 ml
Longueur (métrique) 800 mm
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE et dispositif de retenue