Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec renfoncements et prise NS
Spécification
Spécification
| Capacité de colonne | 15 mL |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre Duran |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE et dispositif de retenue |
| Description | Colonne de chromatographie |
| À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |