Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec renfoncements et prise NS
Code produit 10507711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Conditionnement
10507711 430 mL 1 pièce
10653701 125 mL 1 pièce
10341280 15 mL 1 pièce
10643432 35 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10507711 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05440706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    68.26€ / 1 pièces
    Économisez 9.74€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-09-2026
Spécification
Capacité de colonne 430 mL
Longueur (métrique) 600 mm
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE et dispositif de retenue
Description Colonne de chromatographie
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 30 mm