Learn More
BOLA Adaptateurs de chromatographie
Code produit 10755992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
18
25
32
45
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10755992 18 1,6 mm 1 pièce
10439571 25 1,6 mm 1 pièce
10585181 32 1,6 mm 1 pièce
10309231 45 1,6 mm 1 pièce
10003311 32 3,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10755992 Fournisseur BOLA Code fournisseur F75506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.60€
    24.40€ / 1 pièces
    Économisez 9.20€
    27% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Adaptateurs de chromatographie en PTFE
  • Bouchon à vis noir en PPS avec filetage GL.
  • Corps en PTFE avec un orifice fileté femelle UNF¼ dans. 28G pour le raccordement des mini-raccords.
  • Une éventuelle irrégularité du goulot de la bouteille est compensée par un joint torique situé derrière un joint élastique, et la bouteille est ensuite fermée hermétiquement.
  • Le produit n'est exposé qu'au corps de l'adaptateur.
  • Très bonne résistance chimique, pour des températures de fonctionnement jusqu'à max. +200 °C.
Spezifikation
Diamètre (métrique) interne 0.8 mm
Diamètre du filetage 18
Diamètre (métrique) externe 1,6 mm
Autoclavable Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.