Learn More
ROBU VitraPOR™ Colonne de chromatographie
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Porosité | 4 |
| Capacité de colonne | 20 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Comprend | Disque filtrant fusionné |