Learn More
ROBU VitraPOR™ Colonne de chromatographie
Code produit 16893086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
20 ml
85 ml
Porosité:
1
2
3
4
Conditionnement:
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Porosité Conditionnement
16893086 85 ml 1 5 pièces
16883086 20 ml 4 5 pièces
16823096 85 ml 4 5 pièces
16813096 85 ml 3 5 pièces
16803096 85 ml 2 5 pièces
16853086 20 ml 1 5 pièces
16873086 20 ml 3 5 pièces
16863086 20 ml 2 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16893086 Fournisseur ROBU VitraPOR™ Code fournisseur 31201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.10€
    203.05€ / 5 pièces
    Économisez 35.05€
    14% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Colonne de chromatographie avec disque filtrant fusionné.
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Quantité 5/boîte
Porosité 1
Capacité de colonne 85 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Comprend Disque filtrant fusionné