Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, disques, grade FN 30
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vr
Spécification
Spécification
| Description | 1000/Bte, 320 g/m2 |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Épaisseur du film | 0,9 mm |
| Format | Disque |
| Qualité | FN 30 |
| Matériau | Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |