Learn More
Cole Parmer Septa PURESEP-T™ pour fournitures de recherche en chromatographie
Code produit 11844401 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11844401 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11844401 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0199420
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les septa PURESEP-T™ pour fournitures de recherche en chromatographie sont constitués de films en PTFE et en polyimide sur des bases en caoutchouc de silicone. Le PTFE offre une inertie maximale et une faible purge
Spécification
Type de produit Septum à bleeding faible
Température (impériale) max. 437°F
Température (métrique) Max 225°C
Matériau Silicone avec films en PTFE et en polyimide
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Quantité 50/boîte