Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 120 C18 ec
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
:
Diamètre intérieur : 36 mm
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 255 mm |
| Matériau | PP |
| Type | Colonne Flash |
| Type de colonne | Colonne Flash |
| À utiliser avec (équipement) | Utilisée directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |