Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en polypropylène Chrombond™ RS 15 SiOH
Code produit 12787740 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
116 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12787740 116 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12787740 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.36€
    197.40€ / 1 pièces
    Économisez 20.96€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Idéal pour les séparations Flash de 10 mg jusqu’à 160 g La colonne Flash en polypropylène Macherey Nagel™ Chrombond™ RS 15 SiOH offre un fonctionnement pratique et une croissance fiable
  • Améliore considérablement la flexibilité de programme de différentes phases et modifications
  • Permet d’économiser du temps et de l’argent avec des prix abordables et des délais de livraison courts
  • Augmente la stabilité de la pression de sécurité analytique haute jusqu’à 21 bar/300 psi (21 bar pour les cartouches < 40 g, 15 bar pour les cartouches de 80 g e t120 g, 12 bar pour les cartouches > 200 g), excellente efficacité de séparation, bonne reproductibilité
Spécification
Longueur (métrique) 116 mm
Matériau Polypropylène
Type Colonne Flash
Type de colonne Colonne Flash
À utiliser avec (équipement) À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf