Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 330 C18 ec
Code produit 12758332 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12758332 270 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12758332 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732817
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Longueur (métrique) 270 mm
Matériau Polypropylène
Type Colonne Flash
Type de colonne Colonne Flash
À utiliser avec (équipement) Utilisée directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf