Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en polypropylène Chrombond™ RS 4 SiOH
Code produit 12777740 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre intérieur : 12,4mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12777740 Diamètre intérieur : 12,4mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12777740 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.39€
    132.30€ / 1 pièces
    Économisez 15.09€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Longueur (métrique) 98 mm
Matériau Polypropylène
Type Colonne Flash
Type de colonne Colonne Flash
À utiliser avec (équipement) À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf