Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 40 C18 ec
Code produit 10339384 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
171 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10339384 171 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10339384 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732813
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Longueur (métrique) 171 mm
Matériau Polypropylène
Type Colonne Flash
Type de colonne Colonne Flash
À utiliser avec (équipement) À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf