Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier chromé
Code produit 10268370 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10268370 20 mm 1 pièce
10106710 7 mm 1 pièce
10400391 9 mm 1 pièce
10024140 5 mm 1 pièce
10014440 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10268370 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 05.368.0033
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Type de produit Boulets de broyage
Diamètre (métrique) 20 mm
À utiliser avec (équipement) mm 200 et mm 301
Matériau Acier chromé