Learn More
Metro™ Étagères en acier chromé
Code produit 11830300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1220 x 610 mm
1 825 x 610 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11830300 1220 x 610 mm 1 pièce
11800320 1 825 x 610 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11830300 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 5A557C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1081.00€ / 1 pièces
    Économisez 134.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Spécification
Type de produit Étagère
Matériau Acier chromé
Diamètre (métrique) 610 mm
Profondeur (métrique) 610 mm
Dimensions (L x l) 1220 x 610 mm
Dimensions (L x l x H) 1220 x 610 x 1895 mm
À utiliser avec (application) À entreposer dans un endroit ventilé, sans obstruction du débit d’air
Hauteur (métrique) 189,5 cm
Longueur (métrique) 122 cm
Capacité de charge (métrique) 270 kg
Type d’étagère Unité stationnaire complète 5
Largeur (métrique) 610 mm