Learn More
Bochem™ Pince pour thermomètre
Code produit 10478432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pince pour thermomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10478432 Pince pour thermomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10478432 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5621
Expédition estimée: 30-12-2026
Conçue avec une noix de serrage pivotante pour un positionnement polyvalent à 360°. La pince pour thermomètre Bochem™ est dotée d’une pince à vis, d’un bloc de maintien de tige à encoche en V et de mâchoires réglables indépendamment.
  • Noix de serrage pivotante.
  • Encoche en V et pince à vis pour le positionnement de la tige de support.
  • Mâchoires réglables indépendamment.
Spécification
Poids (métrique) 119 g
Type de produit Pince pour thermomètre