Learn More
Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) License
Code produit 31903479 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chromeleon CDS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31903479 Chromeleon CDS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903479 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7100.0108
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Single Edition (SE) Chromeleon™ CDS license enabling control of one Thermo Scientific instrument with data acquisition, processing, and reporting capabilities.
  • Chromeleon™ CDS Single Edition (SE) license for control of one Thermo Scientific instrument
  • Includes one client enabling local or remote instrument control
  • Supports instrument control, data acquisition, processing, and reporting
  • Includes Instrument Controller and Class 1 instrument license
  • Includes Data Client, Instrument Operation, and Report Designer Pro
  • Includes Fraction Collection functionality
  • SE license is a stand-alone license and cannot be added to an existing Chromeleon installation
  • Non-Thermo Scientific instruments cannot be added to this configuration
  • License must be ordered with the appropriate license key or license code depending on Chromeleon version
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Data System
À utiliser avec (équipement) Chromeleon CDS