Learn More
Thermo Scientific Chromeleon™ Enterprise Client
Code produit 31906283 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Système d’exploitation:
Windows 11
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Système d’exploitation Conditionnement
31906283 Windows 11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31906283 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 7200.0300
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
The Enterprise Client license provides tools for post-acquisition data processing, compliance, and reporting.
Includes:
  • Data Client for data processing
  • Compliance tools, enabling user management, object audit trails, versioning and electronic signatures
  • Instrument Operation (both locally and remotely)
  • Virtual Column Complete, enabling modeling of both isocratic and linear gradient separations
  • Report Designer Pro for creation and/or charting of custom Excel-style formulas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Chromatography Software
À utiliser avec (équipement) Chromeleon CDS
Certifications/Conformité 21 CFR
Gamme de produits Chromeleon 7
Système d’exploitation Windows 11
Quantité 1 Ea.