Learn More
Cubes de chrome 12,5 mm (0,492 po) carrés, 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341208 1 Ea. 1 pièce
11331208 5 Ea. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010149.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium cubes
Note relative au nom 12.5mm (0.492 in.) square, Hot Isostatically Pressed
Quantité 1 Ea.
Odeur Odorless
Poids ≈14.7g/pc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.97%