Learn More
Dioxyde de chrome, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromium dioxide |
| CAS | 12018-01-8 |
| Formule moléculaire | CrO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Chromium oxide (CrO2), Amdry 6415, Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide, Magtrieve |
| Formule InChI | InChI=1S/Cr.2O |
| SMILES | O=[Cr]=O |
| Nom IUPAC | dioxochrome |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.99 |
| Poids de la formule | 83.9303 |