Learn More
Granulés de chrome, maille de -4+7, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370188 50 g 50g
11390188 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042926.18
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray granules
Densité 7.19g/cm3
Quantité 50 g
Dimensions de la maille -4+7 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Granulaire