Learn More
Chrome(III) 2-ethylhexanoate, 50 % dans 2-acide éthylhexanoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497877
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497877 250 g 250g
11487877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16560.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3444-17-5 | C24H45CrO6 | 481.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3444-17-5
Formule moléculaire C24H45CrO6
Poids moléculaire (g/mol) 481.61
Numéro MDL MFCD00014005
Clé InChI WBKDDMYJLXVBNI-UHFFFAOYNA-K
Synonyme chromium iii 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt 3:1, chromic 2-ethylhexanoate, chromium tris 2-ethylhexanoate, chromium 2-ethylhexanoate 1:3, 2-ethylhexanoic acid chromium iii salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium 3+ salt, chromium 3+ ; 2-ethylhexanoate
CID PubChem 103012
Nom IUPAC chromium(3+) tris(2-ethylhexanoate)
SMILES [Cr+3].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) 2-ethylhexanoate
Odeur Weak, Characteristic
Quantité 250 g
Poids de la formule 481.62
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % dans l’acide 2-éthylhexanoïque