Learn More
Acétylacétonate de chrome(III), 97%
Code produit 10521641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521641 5 g Flacon en verre 5g
10750701 100 g Flacon en plastique 100g
10279873 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10521641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192130050
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS : 21679-31-2 | C15H21CrO6 | 349,32 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21679-31-2
Formule moléculaire C15H21CrO6
Poids moléculaire (g/mol) 349.32
Numéro MDL MFCD00000015 MFCD00000015
Clé InChI JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Synonyme chromium iii acetylacetonate, dsstox_cid_30421, dsstox_gsid_51863
CID PubChem 91759531
Nom IUPAC Chrome ; (Z)-4-oxoniumylidencedent-2-en-2-olate
SMILES [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Chromium(III) acetylacetonate
Point de fusion 212°C
Couleur Marron à violet
Point d’ébullition 340°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 14.4 to 15.3% (Cr)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3COCH=C(CH3)O)3Cr
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: 2.20g/100g alcohol (20°C),30.85g/100g benzene (20°C),insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 349.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromium(III) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.