Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, TRC
Code produit 30364690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364690 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364690 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC432620250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Quantité 250 g
Synonyme Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
Formule InChI InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Nom IUPAC chromosome (3+) ; trichlorure ; pashydraté
Poids moléculaire (g/mol) 266.45
Poids de la formule 264.9105