Learn More
Pièces de chrome, 3-12 mm (0,12-0,47 po), 99,2 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326577 500 g 500g
11316577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000472.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium pieces
Note relative au nom 3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.)
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.2%