Learn More
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377078 250 g 250g
11357078 50 g 50g
11367078 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014760.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray pieces
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Pièces, 3 à 8 mm (0,1 à 0,31 po)