Learn More
Bochem™ Pince pour burette et condenseur chromée
Code produit 10622692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Pince de burette
Matériau:
Chromé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Matériau Conditionnement
10622692 Pince de burette Chromé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10622692 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.19€
    27.35€ / 1 pièces
    Économisez 7.84€
    22% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
En aluminium. La pince de burette et condenseur plaqué chrome BOCHEM™ est dotée d’un revêtement en PVC.
  • Chromé
  • Revêtement en PVC
  • Comprend l’arbre
Spécification
Matériau Chromé
Comprend Arbre
Type Pince de burette
Diamètre (métrique) de la tige 10 mm