Learn More
Poudre de chrome, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395948 100 g 100g
11375948 5 g 5g
11385948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010452.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Quantité 100 g
Dimensions de la maille -10+20 Mesh
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.996% (Metals basis)
Forme Poudre