Learn More
Poudre de chrome, maille de -200, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391329 500 g 500g
11381329 25 g 25g
11371329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013796.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Chrome, Cr, Numéro CAS-7440-47-3, chrome, chrome élémentaire, ccris 159, chrome français, composés, chrom, chrome en allemand, cromo, métal, chrome, métal, 500 g, poudre grise, 99,95 %.(base de métaux), CHEBI:28073, classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III, 231-157-5, H228
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Quantité 500 g
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Poudre