Learn More
Cible de pulvérisation de chrome, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404795 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15404795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040845.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-47-3
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cr
Numéro MDL MFCD00010944
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr]
Nom IUPAC chrome
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Pourcentage de pureté 99.95%