Learn More
Thermo Scientific™ Milieu CCA (ISO)
Code produit 15678878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque de 55 mm
Plaque de 90mm
Volume plein:
13 mL
17 ml
Poids plein:
13 ml
17 ml
Conditionnement:
10 pièces
180g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Volume plein Poids plein unitSize
15678878 Plaque de 90mm 17 ml 17 ml 10 pièces
17135154 Plaque de 55 mm 13 mL 13 ml 180g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15678878 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5318A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.70€
    49.33€ / 10 pièces
    Économisez 11.37€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détectez, dénombrez et différenciez les coliformes et les E. coli dans les échantillons d’eau conformément à la norme ISO 9308-1 , grâce à des milieux préparés pratiques et faciles à lire.
Dénombrez et différenciez les coliformes et l’Escherichia coli dans les échantillons d’eau grâce aux plaques de milieux préparés avec gélose aux coliformes chromogènes (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™, conformément aux normes ISO 9308-1 pour l’analyse de la qualité de l’eau.Les organismes cibles sont faciles à différencier, E. coli formant des colonies bleu foncé / violet et les coliformes des colonies roses à rouges.Détection complète dans les 24 heures, supprimant la nécessité d’une sous-culture.
Les plaques de gélose aux coliformes chromogènes (ISO) sont un moyen rapide, précis et efficace de détecter les coliformes et les E. coli lors des tests microbiologiques de qualité de l’eau potable, de l’eau de piscine désinfectée et des échantillons de plantes de traitement.
  • Conforme à la norme ISO 9308-1
  • Différenciation facile et claire des bactéries E. coli et des coliformes
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
La directive, ISO 9308-1:2014 Dénombrement des bactéries Escherichia coli et des coliformes –Part 1 : méthode par filtration sur membrane pour les eaux à faible teneur en bactéries flora, spécifie une méthode basée sur la filtration sur membrane, suivie d’une mise en culture sur un milieu CCA et le calcul du nombre d’organismes cibles dans l’échantillon.
Le milieu CCA (ISO) utilise des enzymes spécifiques associées à des coliformes généraux et à des E.coli pour la différentiation.
  • Lorsqu’il est clivé par la D-galactosidase, le chromogène Salmon GAL produit une coloration variant du rose au rouge ; cette coloration et les enzymes sont associés aux coliformes.
  • E.coli contient de la D-galactosidase qui clive le Salmon GAL. Cependant, cette bactérie contient également de la D-glucuronidase, qui clive le chromogène X-glucuronide. L’association de ces chromogènes produit une coloration variant du bleu foncé au violet en présence E.coli.
Dans le milieu, le Tergitol-7 inhibe la croissance des bactéries à Gram positif et des bactéries à Gram négatif, à l’exception des coliformes.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire clair, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu CCA (ISO)
Format Plaque de 90mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Volume plein 17 ml
Poids plein 17 ml
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte