Learn More
Chromoionophore VI, TRC
Code produit 30364819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364819 50 mg -
30367334 5 mg 5mg
30355423 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364819 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43293050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138833-47-3
Formule moléculaire C38H46Br2O5
Poids moléculaire (g/mol) 742.59
Synonyme 4',5'-Dibromofluorescein Octadecyl Ester, ETH 7075, 2-(4,5-Dibromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-benzoic Acid Octadecyl Ester
Nom IUPAC octadécyle 2-(4,5-dibromo-3-hydroxy-6-oxoxanthene-9-yl)benzoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromoionophore VI
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
Poids de la formule 740.1712