Learn More
Acide carboxylique de chromone-2, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3?-oxopyrazolidino[4?,5??2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide carboxylique de chromone-2 est utilisé sous la forme cyclique 3′-oxopyrazolidino[4′,5′∶2, 3]-chroman-4-one, et permet d’obtenir l’azide d’acide carboxylique de chromone-2, dont le réagencement de Curtius est utilisé pour synthétiser un certain nombre d’ 2acylaminochromones. C’est également un agent anti-allergique oralement actif.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’eau, le DMSO, le méthanol chaud et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromone-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | ∼260°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 146442 |
| Merck Index | 14,2237 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol. |
| Poids de la formule | 190.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |