Learn More
Chromone-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452787 100 g 100g
11432787 5 g 5g
11442787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15438.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17422-74-1 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17422-74-1
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.155
Numéro MDL MFCD00014667
Clé InChI FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
CID PubChem 87112
Nom IUPAC 4-oxochromène-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxaldehyde
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 100 g
Beilstein 472849
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%