Learn More
Chromone-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chromone-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 151°C to 155°C |
| Couleur | Orange |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 174.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% |
| Forme physique | Crystalline Powder |