Learn More
Chromone-3-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30982316
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30982316 1 g
30971221 250 mg
30980090 5 g
30971597 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30982316 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD125621g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxylic acid
CAS 39079-62-4
Formule moléculaire C10H6O4
Numéro MDL MFCD00017338
Quantité 1 g
SMILES O=C1C(C(O)=O)=COC2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Pourcentage de pureté 95%