Learn More
Acide carboxylique de chromone-3, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487057 5 g 5g
11477057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14422.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39079-62-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39079-62-4
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.154
Numéro MDL MFCD00017338
Clé InChI PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromone-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, maybridge1_005842, 3-carboxychromone, d04tgn, acmc-1ad65, 4-oxo-chromene-3-carboxylic acid, 4h-chromen-4-one-3-carboxylic acid
CID PubChem 181620
Nom IUPAC Acide 4-oxochromène-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxylic acid
Point de fusion 198°C to 203°C
Quantité 5 g
Beilstein 1074111
Poids de la formule 190.15
Pourcentage de pureté 98%