Learn More
Acide chromone-3-carboxylique, TRC
Code produit 30358783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358783 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC433078100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxylic Acid
CAS 39079-62-4
Formule moléculaire C10H6O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
Nom IUPAC Acide 4-oxochromène-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Poids de la formule 190.0266