Learn More
Acide chromone-3-carboxylique, TRC
Product Code. 30356296
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30356296 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30356296 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC433078500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxylic Acid
CAS 39079-62-4
Formule moléculaire C10H6O4
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
Nom IUPAC Acide 4-oxochromène-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Poids de la formule 190.0266