Learn More
Gibco™ Milieu chromosomique 1A
Code produit 11594436 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11594436 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11594436 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31672017
 Article restreint
En stock
Milieu chromosomique 1A
Le milieu de chromosomes Gibco™ 1A est un milieu complet pour la culture des lymphocytes isolés de la moelle osseuse dans le cadre d’études cytogénétiques. Les lymphocytes provenant du sang périphérique peuvent également être mis en culture dans le milieu de chromosomes 1A Gibco™, avec l’ajout de phytohémagglutinine (PHA). La formulation complète est disponible.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu de chromosomes Gibco™ 1A est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu chromosomique 1A
À utiliser avec (application) Viabilité, prolifération et fonction cellulaires, recherche clinique et translationnelle, culture de cellules de mammifères
Quantité 100 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Contenu et stockage –5 à –20°C
Description Milieu chromosomique 1A, 100 ml, forme liquide, durée de conservation de 24 mois, conditions de stockage entre –5 et –20°C, utilisé pour la viabilité, la prolifération et la culture cellulaires, la recherche clinique et translationnelle, l