Learn More
Thermo Scientific™ Particules polymères sèches colorées ChromoSphere™
Code produit 11828223 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de cellules:
1,4 x 104/gramme
1,5 x 107/gramme
1,8 x 106/gramme
2,1 x 106/gramme
2,3 x 105/gramme
2,8 x 104/gramme
5,4 x 105/gramme
5,6 x 105/gramme
6,6 x 104/gramme
6,7 x 104/gramme
Couleur:
Noir
Rouge
Conditionnement:
1g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de cellules Couleur unitSize
11828223 1,5 x 107/gramme Noir 1g
11848223 2,1 x 106/gramme Noir 1g
11868223 5,6 x 105/gramme Noir 1g
11888223 2,3 x 105/gramme Noir 1g
11808233 6,6 x 104/gramme Noir 1g
11828233 2,8 x 104/gramme Noir 1g
11848233 1,4 x 104/gramme Noir 1g
11834902 1,5 x 107/gramme Rouge 1g
11854902 1,8 x 106/gramme Rouge 1g
11874902 5,4 x 105/gramme Rouge 1g
11894902 2,3 x 105/gramme Rouge -
11814912 6,7 x 104/gramme Rouge -
11834912 2,8 x 104/gramme Rouge 1g
11854912 1,4 x 104/gramme Rouge 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11828223 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BK050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00€
    474.11€ / 1g
    Économisez 11.89€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parvenez à un contraste visuel élevé avec les particules de polymère qui sont profondément colorées dans la masse en rouge ou noire intense.
Parvenez à un contraste visuel élevé avec les particules polymères colorées sèches Thermo Scientific™ ChromoSphere™, particules de polymère qui sont profondément colorées dans la masse en rouge ou noir intense, ce qui se traduit par un contraste élevé et une bonne visibilité par rapport à la plupart des matériaux d’arrière-plan. Disponible sous forme de poudres sèches qui peuvent être facilement utilisées en suspension en milieux aqueux, la gamme de produits se compose d’un vaste assortiment de particules rouges ou noires de granulométrie uniforme, comprise entre 50 μm et 500 μm.
Les particules sont disponibles en diamètres nominaux allant de 50 μm à 500 μm. Les particules sont fabriquées à partir d’un copolymère PS-DVB (divinylbenzène) en polystyrène réticulé et doivent être stockées à température ambiante. Elles peuvent être dispersées dans les milieux aqueux à l’aide d’une petite quantité de tensio-actif ou dans des alcools tels que le méthanol ou l’éthanol. L’extraction minimale de colorant se produit lorsque les particules sont suspendues dans des alcools purs. D’autres solvants organiques, comme les éthers ou les hydrocarbures chlorés, doivent être évités car ils font gonfler les particules et extraient l’intégralité du colorant.
Recommandés pour :
Tests par visualisation et inspection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Peut contenir des traces de dispersant
Contenu et stockage Stockage à température ambiante Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination.
Contenu Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène
Couleur Noir
Matériau Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB)
Type de produit Particules polymères
Type de colorant Noir
Comprend Fiche de données de sécurité du matériel (FDSM)
Nbre de cellules 1,5 x 107/gramme
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 1 g
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Uniformité < 10 %
Diamètre (métrique) moyen 50 μm
Diamètre (métrique) nominal 50 μm
Diamètre (métrique) 50 μm