Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille certifiée ChromoSphere™-T
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeskrivelse
Obtenez un fort contraste visuel avec les étalons de taille certifiés Thermo Scientific™ ChromoSphere™-T, microsphères polymères colorées, avec diamètres conformes aux normes NIST™. Ces matériaux de référence et d’étalonnage sont utilisés dans les tests des systèmes de filtration, les évaluations de nettoyage des flacons, les études de contrôle de la contamination et l’étalonnage des dispositifs d’injection.
- Profondément colorées dans la masse en rouge ou noir, ce qui se traduit par un contraste élevé et une bonne visibilité par rapport à la plupart des matériaux d’arrière-plan
- Les diamètres moyens sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
- Étalonnés par microscopie optique
- Fabrication en copolymère polystyrène divinylbenzène (PS-DVB).
- Disponibles sous forme de poudres sèches
- Milieux aqueux facilement dispersés à l’aide d’une petite quantité de surfactant ou dans des alcools faibles, comme le méthanol ou l’éthanol
- Extraction de colorants minimale lorsque les particules sont suspendues dans des alcools purs
- Les autres solvants organiques, comme les éthers et les hydrocarbures chlorés, doivent être évités car ils font gonfler les particules et provoquent le retrait intégral du colorant.
Tekniske data
Tekniske data
| Additif | Peut contenir des traces de dispersant |
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST |
| Concentration | 100 % de matières solides |
| Contenu et stockage | Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. |
| Contenu | Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène |
| Description | Conçu pour être utilisé comme matériaux de référence ou d’étalonnage dans les applications nécessitant un contraste élevé. |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Évaluation du nettoyage, Référence et étalonnage à contraste élevé |
| Matériau | Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) |
| Type de produit | Particules d’étalonnage de taille |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.