Learn More
Proteintech Agarose de contrôle de liaison ChromoTek
Description
- Contrôle de la liaison non spécifique des protéines, de l’ADN, etc. aux microbilles d’agarose
- Préparation du lysat cellulaire
- 20 réactions / 500 μL boue
- Stocké dans 20 % d’EtOH
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 réactions |
| Suffisant pour | 20 réactions |