Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Product Code. 17353333
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μl
50 μl
Unit Size:
10µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17353333 50 μl 50µL
17343333 10 μl 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17353333 Supplier Proteintech Supplier No. gb2AF48850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.39€
    363.00€ / 50µL
    Économisez 15.39€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
GFP VHH conjugué à Alexa Fluor™ 488.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour la microscopie IF/
Specifications
Clonality Monoclonal(e)
Quantité 50 μl
À utiliser avec (application) Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC)
Conjugué Alexa Fluor™ 488
Spécificité cible AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHIuorine, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenu et stockage Expédition à température ambiante. Conserver à -20°C/-4°F. Éviter les cycles de gel-dégel. Aliquote à l’arrivée. Conserver à l’abri de la lumière. Stable pendant 6 mois.