Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 647
Description
- Anti-GFP VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour la microscopie IF/
Specifications
Specifications
| Clonality | Monoclonal(e) |
| Quantité | 50 μl |
| À utiliser avec (application) | Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC) |
| Conjugué | Alexa Fluor™ 647 |
| Spécificité cible | AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHIuorine, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Conserver à -20°C/-4°F. Éviter les cycles de gel-dégel. Aliquote à l’arrivée. Conserver à l’abri de la lumière. Stable pendant 6 mois. |