Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Product Code. 17303343
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Unit Size:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17303343 10 μl 10µL
17313343 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17303343 Supplier Proteintech Supplier No. gba48810
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
GFP VHH conjugué à ATTO 488.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour la microscopie IF/
Specifications
Clonality Monoclonal(e)
Quantité 10 μl
À utiliser avec (application) Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC)
Conjugué ATTO488
Spécificité cible AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHIuorine, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenu et stockage Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4™C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière.