Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Code produit 17313343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17313343 100 μl 100µL
17303343 10 μl 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17313343 Fournisseur Proteintech Code fournisseur gba488100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
GFP VHH conjugué à ATTO 488.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour la microscopie IF/
Spécification
Clonality Monoclonal(e)
Quantité 100 μl
À utiliser avec (application) Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC)
Conjugué ATTO488
Spécificité cible AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHIuorine, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenu et stockage Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4™C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière.