Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO647N
Description
- Anti-GFP VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour la microscopie IF/
Spécification
Spécification
| Clonality | Monoclonal(e) |
| Quantité | 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC) |
| Conjugué | ATTO647N |
| Spécificité cible | AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHIuorine, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4™C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière. |